Learn More
Invitrogen™ MEGAclear™ Transkriptionsreinigungs-Kit
Schnelle Aufreinigung von großangelegten Transkriptionsreaktionen
Marke: Invitrogen™ AM1908
312.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Bindelösung, Waschlösungskonzentrat und 5 M Ammoniumacetat, Elutionslösung, Filterkartuschen, Sammel- und Elutionsröhrchen
Beschreibung
MEGAclear Kit ist speziell für eine schnelle Aufreinigung großvolumiger Transkriptionsreaktionen entwickelt. MEGAclear Kit trennt die RNA von nicht eingebauten NTPs, Enzymen und Pufferkomponenten höchst effizient.- Reinigt Transkriptionsreaktionen zur Herstellung hochwertiger RNA ohne nicht integrierte NTPs, Enzyme und Pufferkomponenten
Hohe Rückgewinnung von 1 ng bis 500 μg Input
Ideal für die Aufreinigung von aRNA-Amplifikationsreaktionen, nicht isotopisch markierten RNA-Sonden und gecappten RNA-Transkripten für Oozyteninjektionen
Schnelles Protokoll — reinigt RNA in weniger als 30 Minuten - Verwendung des MEGAclear Kits: Das Protokoll ist einfach und schnell. Die Transkriptionsreaktion wird mit einer Bindungslösung gemischt, über einen RNA-bindenden Filter geleitet und gewaschen; ein Elutionsschritt setzt die gereinigte RNA frei, die für alle Anwendungen zur Verfügung steht, welche sehr reine synthetische oder in vitro transkribierte RNA erfordern. Für eine RNA-Rückgewinnung von 70 % oder mehr sollte einzelsträngige RNA > 100 nt und doppelsträngige RNA > 200 bp aufweisen.
Spezifikation
Bindungslösung, Waschlösungskonzentrat und 5-M-Ammoniumacetat werden bei 4 °C gelagert. Die Elutionslösung kann bei jeder Temperatur gelagert werden, und Filterkartuschen sowie Entnahme- und Elutionsröhrchen werden bei Raumtemperatur gelagert. | |
Rörchen | |
mRNA, synthetische mRNA | |
In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Ambion™, MEGAclear™ | |
20 Aufreinigungen | |
Raumtemperatur | |
500µ g |
Aufgereinigte synthetische mRNA, aufgereinigte mRNA | |
Kieselgel-Zentrifugationssäule | |
mRNA, synthetische mRNA | |
Mehrfach-Absaugvorrichtung, Zentrifuge | |
20 Aufreinigungen | |
mRNA-Aufreinigungskit, Aufreinigungskit | |
30 min | |
1 ng bis 500 µg dsRNA >200b oder SSRA >100 bp |
Sicherheit und Handhabung
- MEGAclear Transcription Clean-Up Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Mercaptoethanol