Learn More
Invitrogen™ Single Cell Lysis Kit
GREENER_CHOICE
Ermöglicht die RNA-Präparation aus einer Zelle
Marke:  Invitrogen™ 4458235
Artikelnummer. 12033765
  • 2155.00 CHF / 100 Reaktionen
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 100 μl Einzelzellen-Dnase I, 1 ml Einzelzellen-Lyselösung, 100 μl Einzelzellen-Stopplösung
Beschreibung
Beschreibung
Die Einzelzellanalyse hat das Potenzial zu einem Wandel in der Forschung in den Biowissenschaften. Der Nachweis und die Quantifizierung der winzigen RNA-Mengen, die in einer einzelnen Zelle enthalten sind, bleibt jedoch eine erhebliche Herausforderung.
  • Optimierte Probenvorbereitung — ermöglicht die RNA-Vorbereitung von einzelnen Zellen
  • Effizientes Design — kein Probenverlust und damit maximale Empfindlichkeit
  • Vielseitige Anwendung — kompatibel mit gängigen enzymatischen Reaktionen
Optimierte RNA-Probenvorbereitung für 1-10 Zellen
Das Invitrogen Einzelzell-Lyse-Kit ermöglicht die RNA-Präparation aus 1 bis 10 Zellen. Durch die optimierte Kombination aus Lysepuffer, Stopplösung und DNase erzeugt das Einzelzellenlyse-Kit ein konzentriertes Zelllysat. Das resultierende Lysat ist mit gängigen enzymatischen Reaktionen wie der reversen Transkription kompatibel. Die Probenvorbereitung erfolgt schnell und kann in nur 7 Minuten mit zwei Pipettierschritten abgeschlossen sein.
Kein Probenverlust bedeutet maximale Empfindlichkeit
Das Invitrogen Einzelzell-Lyse-Kit umgeht die traditionell erforderliche RNA-Aufreinigung. Es gibt keine Probentransfers, Säulen oder Waschvorgänge, die zu Verlust und/oder Verdünnung der kostbaren Probe führen können. Das ganze Lysat kann in Downstream-Reaktionen genutzt werden, was für maximale Empfindlichkeit und Genauigkeit in Ihren Versuchen sorgt.
Kompatibel mit häufigen enzymatischen Reaktionen
Die Reagenzien im Invitrogen Einzelzell-Lyse-Kit sind mit den Lysereagenzien im vollständigen Single Cell-to-CT™ Kit für Echtzeit-PCR-Analyse von 1 bis 10 Zellen identisch. Die Reagenzien wurden mit mehreren Reverse-Transkriptions-Kits validiert, einschließlich SuperScript™ VILO™ cDNA-Synthese-Kit, RNA-zu-cDNA-Hochleistungs-Kit und TaqMan™ MicroRNA Reverse-Transkriptions-Kit für die Analyse von mRNA- sowie miRNA-Zielen. Als eigenständiges Modul ermöglicht Ihnen das Einzelzellenlyse-Kit die Erstellung neuer Arbeitsabläufe zur Erweiterung Ihrer Möglichkeiten der Einzelzellanalyse. 100 Aufreinigungen
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, PCR und Echtzeit-PCR, RNA-Extraktion, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR direkt aus Proben, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus Tierzellen und Gewebe, Gesamt-RNA aus Bakterienproben, Gesamt-RNA aus Blut, Aufreinigung viraler RNA/DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kit enthält:
  • 100 µl Einzelzell-DNase I: -20 °C;
  • 1 ml Einzelzell-Lyse-Lösung: 4 °C;
  • 100 µl Einzelzell-Stopplösung: -20 °C
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
7 min
Trockeneis
Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR
Lysat
Bakterien, Blut, Zellen, Gewebe, virale Proben
Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich
Ambion™, Cells-to-CT™
100 preps
Lysat, einsatzbereit für Real-Time PCR
2X
100 Aufreinigungen
1 bis 10 Zellen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2792674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4458235
Chargennummer2792661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4458235
Chargennummer2802826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4458235
Chargennummer2815525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4458235
Chargennummer2846726 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4458235
Name des Produkts
Invitrogen™ Single Cell Lysis Kit > 100 Präp.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.