Learn More
Aluminiumoxalathydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Aluminum oxalate is used as a mordant for printing textiles and dyeing cotton. It finds use as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum oxalate hydrate |
Farbe | Weiß |
Strukturformel | Al2(C2O4)3·xH2O |
Menge | 50 g |
Merck Index | 14,355 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 318.02 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Pulver/Stückchen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R25J024 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | 044149.A1,044149.18,044149.09,044149.30 |
U09J036 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | 044149.A1,044149.18,044149.09,044149.30 |
T13J002 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | 044149.A1,044149.18,044149.09,044149.30 |
Q12H040 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 044149.A1,044149.18,044149.09,044149.30 |
L22Q092 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 044149.A1,044149.18,044149.09,044149.30 |