Learn More
Tris(dimethylamino)aluminiumdimer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329328
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Vorbereitung von Aluminiumnitriden
Preparation of aluminum nitrides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32093-39-3
Summenformel C12H36Al2N6
Molekulargewicht (g/mol) 318.425
MDL-Nummer MFCD00269811
InChI-Schlüssel JGZUJELGSMSOID-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris dimethylamido aluminum iii, tris dimethylamino aluminum dimer, bis bis dimethylamino alumanyl dimethylamine, bis mu-dimethylamino tetrakis dimethylamino dialuminum
PubChem CID 16688802
IUPAC-Name N-[bis(dimethylamino)alumanyl]-N-Methylmethanamin
SMILES CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C.CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris (dimethylamino)aluminum dimer
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Farbe Braun bis Weiß
Dichte 0.865 g/mL
Siedepunkt 90°C (0.05 mmHg)(sublimation)
Flammpunkt 21°C (70°F)
Strukturformel Al2[N(CH3)2]6
Menge 1 g
UN-Nummer UN3131
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 318.42
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(dimethylamino)aluminum dimer
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H280-Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.