Learn More
Aluminiumoxalathydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11369648
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumoxalathydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369648
250 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11369648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044149.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Aluminum oxalate is used as a mordant for printing textiles and dyeing cotton. It finds use as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 814-87-9
Summenformel C6Al2O12
Molekulargewicht (g/mol) 318.02
MDL-Nummer MFCD00050791
InChI-Schlüssel ZCLVNIZJEKLGFA-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum oxalate, dialuminium trioxalate, unii-dq79q766vn, aluminum, tris ethanedioato 2-di, dialuminum oxalate, aluminum oxalate hydrate, dialuminium 3+ trioxalate ion, dialuminium 3+ trioxalate, aluminum oxalate hydrate 10g, dialuminium 3+ ion trioxalateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 93561
IUPAC-Name Dialuminum;oxalat
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum oxalate hydrate
Farbe Weiß
Strukturformel Al2(C2O4)3·xH2O
Menge 250 g
Merck Index 14,355
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 318.02 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver/Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR25J024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number044149.A1,044149.18,044149.09,044149.30
ChargennummerU09J036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number044149.A1,044149.18,044149.09,044149.30
ChargennummerT13J002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number044149.A1,044149.18,044149.09,044149.30
ChargennummerQ12H040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044149.A1,044149.18,044149.09,044149.30
ChargennummerL22Q092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044149.A1,044149.18,044149.09,044149.30
Name des Produkts
Aluminiumoxalathydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >