Learn More
Allylisothiocyanat, 94 %, stab., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11406720
Zum Warenkorb hinzufügen
Allylisothiocyanat, 94 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406720
250 g
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11406720
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02901.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-06-7
Summenformel C4H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 99.151
MDL-Nummer MFCD00004822
InChI-Schlüssel ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoelMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5971
ChEBI CHEBI:73224
IUPAC-Name 3-Isothiocyanatoprop-1-en
SMILES C=CCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl isothiocyanate
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 1.013
Siedepunkt 149°C to 151°C
Flammpunkt 46°C (114°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.53
Menge 250 g
UN-Nummer UN1545
Beilstein 773748
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,295
Formelmasse 99.16
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10242425 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2022 Catalog NumberL02901.06,L02901.18,L02901.30
Chargennummer10225845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL02901.06,L02901.18,L02901.30
Chargennummer10207513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL02901.06,L02901.18,L02901.30
ChargennummerJ20R041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL02901.06,L02901.18,L02901.30
Chargennummer10177998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL02901.06,L02901.18,L02901.30
Name des Produkts
Allylisothiocyanat, 94 %, stab., Thermo Scientific Chemicals >