Learn More
Phenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10503911
Zum Warenkorb hinzufügen
Phenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503911
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10503911
Marke: Thermo Scientific Acros 160971000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-72-0
Summenformel C7H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 135.18
MDL-Nummer MFCD00004798
InChI-Schlüssel QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl isothiocyanate, phenylisothiocyanate, thiocarbanil, phenyl mustard oil, benzene, isothiocyanato, pitc, isothiocyanic acid phenyl ester, benzene-1-isothiocyanate, phenylsenfoel, phenyl thioisocyanateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7673
ChEBI CHEBI:85103
IUPAC-Name Isothiocyanatobenzol
SMILES S=C=NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt -21.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.1288g/mL
Siedepunkt 221.0°C
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5NCS
Brechungsindex 1.6490 to 1.6510
Menge 100 g
Beilstein 12,453
Fieser 01,844; 02,323
Merck Index 15,7408
Relative Dichte 1.1288
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and diethyl ether
Viskosität 1.3 mPa.s (20°C)
Formelmasse 135.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number160975000,160970025,160971000
ChargennummerA0463143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2024 Catalog Number160975000,160970025,160971000
ChargennummerA0450637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number160975000,160970025,160971000
ChargennummerA0401825 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number160975000,160970025,160971000
ChargennummerA0410378 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number160975000,160970025,160971000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl isothiocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Phenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >