Learn More
Benzylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10752084
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752084
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10752084
Marke: Thermo Scientific Acros 402130050
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-78-6
Summenformel C8H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 149.22
MDL-Nummer MFCD00004819
InChI-Schlüssel MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl benzene, benzyl mustard oil, benzylisothiocyanate, benzylsenfoel, tromacaps, tromalyt, urogran, isothiocyanic acid, benzyl ester, benzyl-isothiocyanateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2346
ChEBI CHEBI:17484
IUPAC-Name Isothiocyanatomethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl isothiocyanate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 243.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2NCSC6H5
Brechungsindex 1.6010 to 1.6040
Menge 5 g
Relative Dichte 1.12
Formelmasse 149.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2024 Catalog Number402130050,402130250,402131000
ChargennummerA0455223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number402130050,402130250,402131000
ChargennummerA0399579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number402130050,402130250,402131000
ChargennummerA0410028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number402130050,402130250,402131000
ChargennummerA0415504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number402130050,402130250,402131000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl isothiocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Benzylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >