Learn More
Agmatin Sulfat, 97%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15481578
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Agmatin Sulfat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481578
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Artikelnummer. 15481578
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55363.03
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Agmatine is an intermediate in the biosynthesis of the polyamines putrescine and spermine. Agmatine binds with high affinity to α2-adrenergic receptors and imidazoline binding sites and produces blockade of the NMDA-receptor associated cation channels. Agmatine is a competitive inhibitor of nitric oxide synthase activity owing to mimicry of the natural NOS substrate arginine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Agmatin ist ein Zwischenprodukt in der Biosynthese der Polyamine Putrescin und Spermin. Agmatin bindet mit hoher Affinität an α2-adrenerge Rezeptoren und Imidazolinbindungsstellen und produziert die Blockade der NMDA-Rezeptor-assoziierten Kationenkanäle. Agmatin ist ein konkurrenzfähiger Inhibitor der Stickstoffmonoxid-Synthase-Aktivität aufgrund der Nachahmung des natürlichen NOS-Substrats Arginin.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, fast unlöslich in Alkohol
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2482-00-0
Summenformel C5H16N4O4S
Molekulargewicht (g/mol) 228.267
MDL-Nummer MFCD00013109
InChI-Schlüssel PTAYFGHRDOMJGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym agmatine sulfate, 1-4-aminobutyl guanidine sulfate, 1-amino-4-guanidinobutane sulfate salt, 4-aminobutyl guanidinium sulphate, unii-ru0176ql8i, n-4-aminobutyl guanidine sulfate salt, agmatine; sulfuric acid, 4-guanidinobutylamine sulfate salt, guanidine, 4-aminobutyl-, sulfate 1:1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2794990
IUPAC-Name 2-(4-Aminobutyl)guanidin;schwefelsäure
SMILES C(CCN=C(N)N)CN.OS(=O)(=O)O
Specifica
Chemischer Name oder Material Agmatine sulfate
Schmelzpunkt 231°C to 238°C
Strukturformel H2N(CH2)4NHC(=NH)NH2·H2SO4
Menge 1 g
Beilstein 3918807
Merck Index 14,188
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, nearly insoluble in alcohol
Formelmasse 228.27
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM08L009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog NumberH55363.MD,H55363.06,H55363.03
Chargennummer10252523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2024 Catalog NumberH55363.MD,H55363.06,H55363.03
ChargennummerS27K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog NumberH55363.MD,H55363.06,H55363.03
ChargennummerS29J005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2023 Catalog NumberH55363.MD,H55363.06,H55363.03,H55363
ChargennummerR18I031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 Catalog NumberH55363.MD,H55363.06,H55363.03
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Agmatin Sulfat, 97%, Thermo Scientific Chemicals >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato