Learn More
Hydrazinsulfat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11439712
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydrazinsulfat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439712
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11439712
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10792.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10034-93-2 | H6N2O4S | 130.118 g/mol
Hydrazine sulfate is used in analytical chemistry for the gravimetric estimation of nickel, cobalt and cadmium. It is also used in the refining of rare metals as well as in the separation of polonium from tellurium. It finds application in the synthesis of chemical intermediate and organic compounds. Further, it acts as an antioxidant in soldering flux for light metals and as a precursor to hydrazine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hydrazinsulfat wird in der analytischen Chemie für die gravimetrische Schätzung von Nickel, Kobalt und Cadmium verwendet. Wird auch bei der Raffination von seltenen Metallen sowie bei der Trennung von Polonium von Tellur verwendet. Findet Anwendung in der Synthese chemischer Zwischenprodukte und organischer Verbindungen. Darüber hinaus wirkt es als Antioxidans im Lötflussmittel für Leichtmetalle und als Vorläufer von Hydrazin.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Bitte sehen Sie sich die MSDS vor dem Kauf an. SDB sind online unter www.alfa.com erhältlich. Inkompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-93-2
Summenformel H6N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 130.118
MDL-Nummer MFCD00044873
InChI-Schlüssel ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
PubChem CID 24842
IUPAC-Name Hydrazin;schwefelsäure
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrazine sulfate
Schmelzpunkt 254°C
Dichte 1.37
pH 1.3
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,4772
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 130.12
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrazine sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrazine sulphate
Name des Produkts
Hydrazinsulfat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >