Learn More
Agmatin Sulfat, 97%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15401588
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Agmatin Sulfat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401588
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15401588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55363.MD
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2482-00-0 | C5H16N4O4S | 228.267 g/mol
Agmatine is an intermediate in the biosynthesis of the polyamines putrescine and spermine. Agmatine binds with high affinity to α2-adrenergic receptors and imidazoline binding sites and produces blockade of the NMDA-receptor associated cation channels. Agmatine is a competitive inhibitor of nitric oxide synthase activity owing to mimicry of the natural NOS substrate arginine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Agmatin ist ein Zwischenprodukt in der Biosynthese der Polyamine Putrescin und Spermin. Agmatin bindet mit hoher Affinität an α2-adrenerge Rezeptoren und Imidazolinbindungsstellen und produziert die Blockade der NMDA-Rezeptor-assoziierten Kationenkanäle. Agmatin ist ein konkurrenzfähiger Inhibitor der Stickstoffmonoxid-Synthase-Aktivität aufgrund der Nachahmung des natürlichen NOS-Substrats Arginin.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, fast unlöslich in Alkohol
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2482-00-0
Summenformel C5H16N4O4S
Molekulargewicht (g/mol) 228.267
MDL-Nummer MFCD00013109
InChI-Schlüssel PTAYFGHRDOMJGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym agmatine sulfate, 1-4-aminobutyl guanidine sulfate, 1-amino-4-guanidinobutane sulfate salt, 4-aminobutyl guanidinium sulphate, unii-ru0176ql8i, n-4-aminobutyl guanidine sulfate salt, agmatine; sulfuric acid, 4-guanidinobutylamine sulfate salt, guanidine, 4-aminobutyl-, sulfate 1:1
PubChem CID 2794990
IUPAC-Name 2-(4-Aminobutyl)guanidin;schwefelsäure
SMILES C(CCN=C(N)N)CN.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agmatine sulfate
Schmelzpunkt 231°C to 238°C
Strukturformel H2N(CH2)4NHC(=NH)NH2·H2SO4
Menge 250 mg
Beilstein 3918807
Merck Index 14,188
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, nearly insoluble in alcohol
Formelmasse 228.27
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerM08L009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 ArtikelnummerH55363.MD,H55363.06,H55363.03
Chargennummer10252523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2024 ArtikelnummerH55363.MD,H55363.06,H55363.03
ChargennummerS27K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 ArtikelnummerH55363.MD,H55363.06,H55363.03
ChargennummerS29J005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2023 ArtikelnummerH55363.MD,H55363.06,H55363.03,H55363
ChargennummerR18I031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 ArtikelnummerH55363.MD,H55363.06,H55363.03
Name des Produkts
Agmatin Sulfat, 97%, Thermo Scientific Chemicals >