Learn More
MP Biomedicals™ Agarose
Agarose, niedriger Schmelzpunkt, molekularbiologischer Gütegrad, weißes Pulver
Marke:  MP Biomedicals™ 11AGAL0050
211.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11416960
  • 252.00 CHF / 50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt ist eine Agarose mit intermediärem Schmelz- und Gelierpunkt und überlegenen Siebeigenschaften.
  • Sie wird zur Herstellung von analytischen Gelen und zur Aufreinigung von DNA-Fragmenten unter 1000 bp empfohlen. Sie ist auch ideal für die Aufreinigung von kleinen DNA-Fragmente bis zu 20 bp in 6%igen Gelen geeignet.
  • Löst Fragmente, die sich nur um 2 bp in der Größe unterscheiden.
  • Seine Verwendung vermeidet die Notwendigkeit von PAGE Southern, und durch sie können Northern Transfers in Konzentrationen von bis zu 2 % effizient erreicht werden.
  • DNA-Fragmente können mit hoher Effizienz aus diesen Agarosegelen (bis zu 4 %) mit einem Aufreinigungskit oder einem Elektroelutionssystem aufgereinigt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9012-36-6
Agarose
Nukleinsäurengel-Elektrophorese & Blotting; Nukleinsäure-Isolation & Purification; Nukleinsäure-Elektrophorese; Nukleinsäure-Sequenzierung
50 g
Weiß
Pulver
< 67 °C (1.5 % Gel)
Raumtemperatur
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Agarose > 50 g