Learn More
Justrite™ Tauchbehälter
Marke:  Justrite™ 27612
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11953639
  • 165.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Spezifikation
Tauchtank
8 L
Reinigung von Teilen
Stahl
254 mm
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ Tauchbehälter > Höhe:254mm