Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Bacillus ID
Microgen Bioproducts Bacillus ID. Zur Identifizierung mesophiler Keimspezies, die aus Lebensmittelproben und der Umwelt isoliert werden.
Marke:  Novacyt - Microgen Bioproducts MID-66
Artikelnummer. 17323221
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Microgen Bioproducts Bacillus-ID wurde für die Identifizierung von mesophilen Bacillus spp. und verwandten Gattungen entwickelt, die aus Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und Getränken isoliert werden, entweder als lebensmittelverderbende oder -vergiftende Organismen.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 13485 ISO 9001
Ja
Arabinose, Cellobiose, Inositol, Mannitol, Mannose, Raffinose, Rhamnose, Salicin, Sorbitol, Sucrose, Trehalose, Xylose, Adonitol, Galactose, M-D-Mannopyranosid, M-D-Glucopyranosid, Inulin, Melezitose, Indol, Nitrat, Arginin, Citrat, Voges-Proskauer
Bakterienisolat
Teststreifen
20 Teststreifen
Monera
20 x 3 ml-Flaschen, 20 Teststreifen
0,98
Nach 24 Stunden und 48 Stunden Inkubation abzulesen
2 °C bis 8 °C
Ohne Verzicht
20 x 3 ml-Flaschen, 20 Teststreifen
0,98
Ein Identifikationssystem für mesophile Keimspezies und -gattungen aus Lebensmitteln und klinischen Quellen
12 pro Teststreifen
Karton mit Beuteln und Teststreifenhalter
Mesophile Keimspezies und -gattungen aus Lebensmitteln und klinischen Quellen
Bakterien
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novacyt - Microgen Bioproducts Bacillus ID > Bacillus ID