Learn More
Thermo Scientific™ DrySpot™ Latex-Agglutinationstest für Legionellen-Spezies
Bestätigen und Identifizieren Sie mit diesem einfachen Latex-Agglutinationstest schnell dieLegionellen-Spezies aus Kulturen.
Marke:  Thermo Scientific™ DR0220M
450.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11499868
  • 462.00 CHF / 60 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bestätigen Sie schnell dieLegionellen-Spezies mit dem Thermo Scientific™ Dryspot™ Latex-Agglutinationstest, einem einfachen Trockenlatex-Agglutinationstest für den Kulturnachweis von L. longbeachae 1 und 2, L. bozemanii 1 und 2, L. dumoffii, L. gormanii, L. jordanis, T. micdadei und L. anisa.
Verwenden Sie diesen Trockenlatex-Agglutinationstest für die Identifizierung von Legionellen-Arten, entweder aus Patientenproben mit Verdacht auf Legionellose oder aus Umweltproben.
Blaue Latexpartikel, sensibilisiert mit spezifischem Kaninchen-Antikörper, der mit den nachstehenden Arten und Serotypen reagiert, wurden getrocknet auf die Testkarte aufgebracht: L. longbeachae 1 und 2, L. bozemanii 1 und 2, L. dumoffii, L. gormanii, L. jordanis, T. micdadei und L. anisa. Diese stellen den Testreaktionsbereich dar.
Blaue Latexpartikel, sensibilisiert mit nicht-reaktiven Kaninchen-Globulinen, wurden getrocknet auf die Testkarte aufgebracht. Diese stellen den Kontrollreaktionsbereich dar.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und Diagnostische Test vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2°bis 25 °C
Legionellen
Legionellen-Latextest-Kit
60 Tests/Kit
DrySpot Latextest für Legionellen-Arten
Umweltquelle
20 Reaktionskarten (3 Tests/Karte); Positivkontrolle; Negativkontrolle; phosphatgepufferte Kochsalzlösung; Rührstäbchen, Beutel-Clips
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6184787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberDR0220M
Chargennummer6115934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog NumberDR0220M
Chargennummer3766452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog NumberDR0220M
Chargennummer3736831 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Catalog NumberDR0220M
Chargennummer3641660 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2023 Catalog NumberDR0220M
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DrySpot™ Latex-Agglutinationstest für Legionellen-Spezies > Spezies-Kit