Learn More
Cole-Parmer™ X2000 Capillary tubes 100mm length x 2mm dia
Glass Capillary Tubes compatible with digital melting point apparatus.
Marke:  Cole-Parmer™ 03010-68
Artikelnummer. 11674420
  • 855.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 10 x 100 capillary tubes.
  • 2.0 mm O.D.
Spezifikation
Spezifikation
Kapillarröhrchen
2 mm
Elektrothermisches digitales Schmelzpunktgerät
1000 Pk.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ X2000 Capillary tubes 100mm length x 2mm dia > AD:2mm