Learn More
Fisherbrand™ Spitzen mit Aerosolbarriere
Die hervorragenden Spitzen mit Aerosolbarriere verhindern Kreuzkontaminationen.
Marke: Fisherbrand™ F090100S5000FIS
35.85 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Fisherbrand™ Spitzen mit Aerosolbarriere sind universell einsetzbar und gewährleisten die Integrität Ihrer Proben.
- Der einzigartige kleine Mikronfilter verhindert Aerosolverunreinigungen ohne Behinderung des Luftstroms
- Verwenden Sie Aerosolbarrierespitzen, um die Integrität des Ergebnisses zu gewährleisten
- Steril, RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
- Naturfarben
Verpackungscode -- BP: Großpackung; RI: Rack-Einsätze; HR: Klappgestell; HRS: Klappgestellt, steril; HR/T: Klappgestell, spurenmetallfrei; LR: Gestell mit abnehmbarem Deckel; LRS: Gestell mit abnehmbarem Deckel, steril; SR: Stapelgestell; IWS: Einzeln verpackt, steril.
Spezifikation
1 bis 5 ml | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
117 mm | |
Barrier | |
Nein |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
4,625 in. | |
Bulk | |
Universal Fit Pipette |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
43Stunden
17Minuten
8Sekunden
2 -
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
26Stunden
17Minuten
8Sekunden
2Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
13Stunden
17Minuten
8Sekunden
2