Learn More
KARTELL Cylindrical Test Tube
The Cylindrical Test Tube has a round or conical bottom, with rim for laboratory use.
Marke:  KARTELL 8832300
83.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10468652
  • 117.00 CHF / 2000 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Disposable tubes with round bottom, with rim, 10 mL, for laboratory use.
  • Made of PP.
  • Can be used in centrifuge 3,000 RCFXG.
  • DIMENSIONS 16 x 100 mm height.
  • It can be used with Kartell finned cap code 88305
  • Available colours: neutral (00), blue (04), red (10), green (12) and yellow (06).
  • Available in different capacities and materials (PP or PS) and without rim.
Spezifikation
Spezifikation
10 mL
Polypropylen
Unsteril
Yes
100 mm
Cylindrical
Nicht autoklavierbar
Test Tube
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KARTELL Cylindrical Test Tube > Cylindrical Test Tube