Learn More
KARTELL Cylindrical Test Tube
The Cylindrical Test Tube has a tight screw cap for sealed test environments.
Marke: KARTELL 8821000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tight screw cap
- Taking into consideration the different applications, they are available in sterile single packed or non-sterile multi-packed.
Spezifikation
20 mL | |
Polystyrol | |
500 pcs. | |
Nicht autoklavierbar | |
Test Tube |
150 mm | |
Cylindrical | |
Unsteril | |
No |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KARTELL Cylindrical Test Tube > Nicht steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur