Learn More
Kartell™ Zylindrische Teströhrchen
Dichter Schraubverschluss
Marke: Kartell™ 8820100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril
- PS (Polystyrol)
- CE-Kennzeichnung
- IVD
Spezifikation
10 ml | |
1800/Packung | |
16 mm |
Polystyrol | |
Steril | |
Schraubverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Zylindrische Teströhrchen > 10 ml, steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur