Learn More
Fisherbrand™ Spitzen mit Aerosolbarriere
Die hervorragenden Spitzen mit Aerosolbarriere verhindern Kreuzkontaminationen.
37.74 CHF - 117.56 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Naturfarben |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12942581
![]() |
Fisherbrand™
F110NXLR204-FIS |
200 μl, erweitert | Racks |
117.56 CHF
1632 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11927754
![]() |
Fisherbrand™
F090100S5000FIS |
1 bis 5 ml | Bulk |
37.74 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Fisherbrand™ Spitzen mit Aerosolbarriere sind universell einsetzbar und gewährleisten die Integrität Ihrer Proben.
- Der einzigartige kleine Mikronfilter verhindert Aerosolverunreinigungen ohne Behinderung des Luftstroms
- Verwenden Sie Aerosolbarrierespitzen, um die Integrität des Ergebnisses zu gewährleisten
- Steril, RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
- Naturfarben
Verpackungscode -- BP: Großpackung; RI: Rack-Einsätze; HR: Klappgestell; HRS: Klappgestellt, steril; HR/T: Klappgestell, spurenmetallfrei; LR: Gestell mit abnehmbarem Deckel; LRS: Gestell mit abnehmbarem Deckel, steril; SR: Stapelgestell; IWS: Einzeln verpackt, steril.
Spezifikation
Gefiltert | |
Naturfarben | |
Universal Fit Pipette |
Steril | |
Autoklavierbar |