Learn More
Labconco™ Verstellbarer, schräger Kolbenhalter
Hält den Kolben in einem vom Anwender eingestellten Winkel für die Gefriertrocknung.
Marke: Labconco™ 7369700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Schräger Gefrier-Kolbenhalter- Für Kolben jeder Größe
- Stellen Sie den Winkel manuell von 5° bis 35° ein
- Aus pulverbeschichtetem Stahl
- Hervorragend geeignet zum Vorgefrieren von Kolben für eine größere Oberfläche
- Kolben ist erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Flask Holder | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
Einstellbarer Kolbenhalter. Kolben nicht im Lieferumfang enthalten. | |
6,7 in. | |
10,4 in. | |
3,5 lb. |
Gletscherweiß | |
Fast-Freeze™ Kolben | |
4,5 in. | |
17.02 cm | |
26.4 cm | |
2,5 lb. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Verstellbarer, schräger Kolbenhalter > Verstellbarer, schräger Kolbenhalter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur