Learn More
Labconco™ FLASK ADAPTER, 29/32 STJ
Geeigneter Adapter zum Anschluss von 29/32 Kolben mit rundem Boden an die Ventilanschlüsse von Trockenkammern und Verteilern. Der Labconco™ Kolbenadapter besteht aus Edelstahl.
Marke: Labconco™ 7543800
Beschreibung
- Edelstahl-Ausführung
- Für die Verwendung mit Gefriertrocknern geeignet
Spezifikation
Edelstahl | |
Gefriertrockner | |
0,5 kg |
29/32 | |
3.5 Zoll breit;0.75 Zoll Durchmesser |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ FLASK ADAPTER, 29/32 STJ > Standardgelenk Nr.: 29/32
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur