Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 Spectral Calibration Plate 3 (TAMRA™, NED™, Cy™5 dyes), 96-well, 0.2 mL
Diese Platte stellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für TAMRA™, NED™ und Cy5™ Farbstoffe auf Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 und 5 96-Well 0,2 ml-Echtzeit-PCR-Systemen her.
Marke:  Applied Biosystems™ A26333
Artikelnummer. 15810853
  • 367.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Platte stellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für TAMRA™, NED™ und Cy5™ Farbstoffe auf Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 und 5 96-Well 0,2 ml-Echtzeit-PCR-Systemen her. Es ermöglicht die gleichzeitige Durchführung mehrerer Farbstoffkalibrierungen in einer Platte, wodurch der Aufwand und die Zeit für die Farbstoffkalibrierung erheblich reduziert werden. Ausführliche Bedienungsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-well, 0.2 mL
Cy™5, NED, TAMRA™
Spektrenkalibrierungsplättchen
Trockeneis
96-well, 0.2 mL
qPCR
Store at –20°C ± 5°C.
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Real Time PCR (qPCR)
1 Platte
Spektralkalibrierung
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2401245 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA26333
Chargennummer2401247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA26333
Chargennummer2402249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA26333
Chargennummer2401248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA26333
Chargennummer2405265 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA26333
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 Spectral Calibration Plate 3 (TAMRA™, NED™, Cy™5 dyes), 96-well, 0.2 mL > Spektralkalibrierung