Learn More
Labconco™ Halter für Mikrotiterplatten:
Die feste Aluminiumbasis bietet sicheren Halt für Mikrotiterplatten.
Marke: Labconco™ 7369600
252.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Halter für Mikrotiterplatten- Aus massivem Aluminium
- Kein Luftspalt auf der Unterseite der Platte für eine hervorragende Wärmeübertragung auf die Mikrotiterplatte
- Bietet Temperaturstabilität für kleine Proben, die anfällig für Aufschmelzen sind
- Mikrotiterplatte erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Microplate Holder | |
FreeZone™ Gefriertrockner | |
5,7 in. | |
1.78 cm | |
10.16 cm | |
1,3 lb. |
Aluminium | |
Massiver Aluminiumblock als Halter für die Mikrotiterplatte. Mikrotiterplatte nicht im Lieferumfang enthalten. | |
0,7 in. | |
4 in. | |
2 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Halter für Mikrotiterplatten: > Halter für Mikrotiterplatten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur