Learn More
Epredia™ Adcell™ Diagnostikobjektträger
Diese hydrophoben Beschichtungen binden Flüssigkeiten, die in die Wells gegeben werden, und halten die Flüssigkeiten im Well-Bereich. Aus extra weißem Kalknatronglas mit sehr geringem Eisengehalt. Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig Optimal zum Anheften von Frischzellen, Gefrierabschnitten und Formalin-Fixgeweben für Immunoperoxidase, Immunoalkalin-Phosphatase, kolorimetrische und radiomarkierte In-situ-DNA-Hybridisierungsverfahren.
Marke:  Epredia™ X4XES3089BAD1
Artikelnummer. 10648663
Beschreibung
Beschreibung
  • Bindet und hält Flüssigkeiten, die in den Well-Bereich eingebracht werden
  • Mit benetzbaren Wells zum Färben und Wachsen von Zellkulturen
  • Verhindert Kreuzkontaminationen
  • Hydrophobe Beschichtungen sind sehr langlebig und widerstehen stärksten Beanspruchungen
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 mm
Epoxid
ADCELL
Schwarz
75 mm
1 mm
3
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ Adcell™ Diagnostikobjektträger >