Learn More
Epredia™ Mattierte Mikroskopobjektträger, 45°-Schliff
Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation. Dieses Verfahren ermöglicht den Einsatz dieser Objektträger in der Routine-Histologie und in mikrobiologischen Anwendungen, indem es durchweg gestochen scharfkantig Blutausstriche mit guter Morphologie liefert.
Marke: Epredia™ AB00000112E01MNZ50
11.94 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
- Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
- Minimierte „Grünstichigkeit“
- Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
- Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Spezifikation
76 mm | |
45°, geschliffen | |
Kalknatronglas | |
Extraweiß | |
Unbeschichtet | |
Ja |
26 mm | |
20 mm | |
1 mm | |
ISO 8037/I | |
50/Karton, 1.000 Stück im Umkarton | |
76 x 26 mm |