Learn More
Buerkle™ Allzweckdosen aus LDPE, quadratisch
Buerkle™ rechteckige Polyethylen-Allzweckboxen sind für die Lagerung, Verpackung, Probeentnahme, Probenahme und den Transport von Pasten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und gefrorenen Waren vorgesehen.
Marke:  Buerkle™ 6250-0500
3.18 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10096471
  • 3.55 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Tiefkühlwaren von −40 °C bis zu +95 °C (kurzzeitig)
  • Ideale Raumnutzung, stapelbar
  • Komplett mit Einpressdeckel
  • Farbe: transparent
  • Gefriergeeignet
  • Glatte Oberfläche, keine Nut
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Transparent
Quadratisch
Eindrückdeckel
103 x 103 x 64 mm
103 mm
Press-in Lid
Polyethylen
Zur Lagerung, Verpackung, Probenahme und Transport von Pasten, Granulaten, Pulvern, Bodenproben und Tiefkühlprodukten
Allzweckbox
103 mm
64 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Allzweckdosen aus LDPE, quadratisch > Innenabmessungen: 103 L x 103 B x 64 mm H; Kapazität: 500 ml