Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Für Röhrchen mit Durchmessern von 12 bis 30 mm (5 bis 50 ml) Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ hält die Röhrchen in fester, aufrechter Position.
Marke: Fisherbrand™ HS120188
17.02 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Polyoxymethylen (POM)
- Gestelle können für zusätzliche Halterungsmöglichkeiten verbunden werden (Verbundene Gestelle sollten beim Tragen von unten gestützt werden)
- Etiketten sind durch offene Seiten sichtbar
- Flache Unterseite hält Röhrchen in aufrechter Position
- Einfarbig oder in einer Kombination aus verschiedenen Farben für eine einfache Identifizierung nach Farben lieferbar
- Autoklavierbar
Spezifikation
Gestell, Röhrchen | |
Weiß/weiß | |
POM | |
Rechteckig mit abgerundeten Ecken | |
Ja, Verriegelung | |
2 Packung |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (5 bis 50 ml) | |
4 | |
Keine | |
Unsteril | |
12 bis 30 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
23Stunden
3Minuten
23Sekunden
31