Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Für Röhrchen mit Durchmessern von 12 bis 30 mm (5 bis 50 ml) Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ hält die Röhrchen in fester, aufrechter Position.
18.75 CHF - 25.30 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gestell, Röhrchen |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Aufnahmevermögen | Röhrchen (5 bis 50 ml) |
Material | POM |
Positionen | 4 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15340370
|
Fisherbrand™
HS120187 |
Blau/Blau |
25.30 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15350370
|
Fisherbrand™
HS120188 |
Weiß/weiß |
20.50 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15360370
|
Fisherbrand™
HS120189 |
Pink/pink |
18.75 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15380370
|
Fisherbrand™
HS120190 |
Gelb/gelb |
19.70 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15390370
|
Fisherbrand™
HS120191 |
Grün/grün |
18.75 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Aus Polyoxymethylen (POM)
- Gestelle können für zusätzliche Halterungsmöglichkeiten verbunden werden (Verbundene Gestelle sollten beim Tragen von unten gestützt werden)
- Etiketten sind durch offene Seiten sichtbar
- Flache Unterseite hält Röhrchen in aufrechter Position
- Einfarbig oder in einer Kombination aus verschiedenen Farben für eine einfache Identifizierung nach Farben lieferbar
- Autoklavierbar
Spezifikation
Gestell, Röhrchen | |
Röhrchen (5 bis 50 ml) | |
4 | |
Keine | |
Unsteril | |
12 bis 30 mm |
Autoklavierbar | |
POM | |
Rechteckig mit abgerundeten Ecken | |
Ja, Verriegelung | |
2 Packung |