Learn More
Fisherbrand™ HS24306 Snap together conical tube rack 50ML
GREENER_CHOICE
Zur aufrecht stehenden Aufbewahrung konischer Röhrchen. Das Fisherbrand™ Klappgestell für konische Röhrchen ist für den stabilen Einsatz in Wasserbädern konzipiert, kann jedoch auch auf der Arbeitsfläche eingesetzt werden.
Marke:  Fisherbrand™ HS24306
27.58 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10753257
  • 32.57 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gleichzeitiges Verwenden von Röhrchen mit 15 und 50 ml
  • Flach versendet, einfach zu montieren
  • Alphanumerische Gitterreferenzhilfen zur Röhrchenkennzeichnung
  • Röhrchen:
    • 15 ml: 30 Wells bis 17 mm Durchmesser
    • 50 ml: 20 Wells bis 28 mm Durchmesser
  • Abmessungen: 171 x 170 x 61 mm
  • Nicht empfohlen für Autoklavieren
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Röhrchen (30 x 15 ml, 20 x 50 ml)
50
Je 1
171 mm
61 mm
Orange
ABS-Kunststoff
15 und 50 ml konische Röhrchen
171 x 170 x 61 mm
170 mm
17 mm und 28 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ HS24306 Snap together conical tube rack 50ML > Farbe: Orange