Learn More
Acetone oxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11409732
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetone oxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409732
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11409732
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10802.30
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is an intermediate used in organic synthesis and in agriculture. It is also an important raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese und in der Landwirtschaft verwendet wird. Es ist außerdem ein wichtiger Rohstoff.
Löslichkeit
Wasserlöslich (330 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-06-0
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00002118
InChI-Schlüssel PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone oxime, acetoxime, propan-2-one oxime, 2-propanone, oxime, 2-propanone oxime, acetonoxime, acetone, oxime, beta-isonitrosopropane, acetoneoxime, ccris 5Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 67180
ChEBI CHEBI:15349
IUPAC-Name N-Propan-2-ylidenhydroxylamin
SMILES CC(C)=NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone oxime
Schmelzpunkt 60°C to 63°C
Dichte 0.901
Siedepunkt 133°C to 135°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 1560146
Merck Index 14,75
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (330g/L at 20°C).
Formelmasse 73.1
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10242961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2022 Catalog NumberA10802.30,A10802.0B,A10802.18
Chargennummer10186442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10802.30,A10802.0B,A10802.18
ChargennummerD9945B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10802.30,A10802.0B,A10802.18
Chargennummer10155445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10802.30,A10802.0B,A10802.18
Chargennummer10232956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10802.30,A10802.0B,A10802.18
Name des Produkts
Acetone oxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >