Learn More
Acetoacetyl-Coenzym-A-Natriumsalz, >90 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetoacetyl-Coenzym A |
Farbe | Gelb |
Prozentgehaltsbereich | > 90 % |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 901.6 (Freie Säure) |
Physikalische Form | Fest |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetoacetyl-Coenzym-A-Natriumsalz, >90 %, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur