Learn More
Purfferlösung pH 5, Acetatpuffer, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 258620010
52.99 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10104730
  • 55.78 CHF / 1 Liter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
pH-Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Buffer solution pH 5
Farblos
4.98 to 5.02 (20°C)
1 L
MFCD03097943
1
64-19-7, 7732-18-5, 1310-58-3
1.0000g/mL
Flüssigkeit
0,7 ml Eisessigsäure und 0,6 g Kaliumhydroxid pro Liter
Kunststoffflasche
Löslichkeit in Wasser: löslich.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Buffer solution pH 5, Acetate buffer
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Purfferlösung pH 5, Acetatpuffer, Thermo Scientific Chemicals > 1 l; Kunststoffflasche