Learn More
Product Code | Brand | Modell | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Modell | Price | Quantity & Availability | ||||||
10568881
|
IKA™
0000757700 |
R 1375 |
254.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10767381
|
IKA™
0000513500 |
R 1300 |
375.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10201961
|
IKA™
0002387900 |
R 1302 |
640.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10160161
|
IKA™
0002332900 |
R 1311 |
231.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10642781
|
IKA™
0000741300 |
R 1345 |
259.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10058130
|
IKA™
0000756900 |
R 1352 |
257.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10435261
|
IKA™
0000741000 |
R 1342 |
228.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Description
Vierblättriger Propellerrührer
- Standard-Rührelement
- Zum ziehen des zu mischenden Materials von oben nach unten
- Lokale Scherkraft
- Erzeugt einen axialen Fluss
- Für mittlere bis hohe Drehzahlen
- Design für effizienten Fluss
- Zum Ziehen des zu mischenden Materials von oben nach unten im Gefäß
- Minimale Scherung
- Mittlere bis hohe Drehzahlen
- Zum Ziehen des zu mischenden Materials von oben
- Axialfluss
- Minimale Verletzungsgefahr
- Mittlere bis hohe Drehzahlen
- Radialer Fluss zum Ziehen des zu rührendes Materials von oben nach unten im Gefäß
- Hohe Turbulenzen, hohe Scherkräfte
- Zur Partikelreduktion
- Minimale und hohe Drehzahlen
- Blätter öffnen sich mit zunehmender Geschwindigkeit
- Zum Rühren in runden Gefäßen mit engem Hals
- Mittlere bis hohe Drehzahlen
- Tangentialfluss, minimale Turbulenz, guter Wärmeaustausch, schonende Behandlung des Produktes
- Niedrige bis mittlere Drehzahlen
- Ideale Rührer für Flüssigkeiten mit mittlerer bis hoher Viskosität
- Tangentialfluss, hohe Scherrate an Kanten, minimale Ablagerungen
- Niedrige Drehzahlen
Schlüssel zu IKA-Modellen in der Bestelltabelle unten: RW16 Basic Stirrer (RW16), Eurostar Power Basic (Basic), Eurostar Power Control-Visc (Control-Visc), Eurostar Power Control-Visc P4 (P4), Eurostar Power Control-Visc P7 (P7), Eurostar Power Control-Visc 6000 (CV6000)
† PTFE-beschichtet
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
IKA™ Zusätzliche Rührstäbe für Fisher Scientific™ SteadyStir™ und IKA™ Rührwerke