Learn More
General Tools SPER Wissenschaftliches digitales Manometer
Use the Digital Manometer to read gauge and differential pressure in 11 units of measure.
Marke: General Tools 68603-06
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal for measuring low differential pressure in clean rooms, test and balance, HVAC, pneumatic systems, and computer peripherals.
- Large backlight LCD, maximum, minimum, hold, and auto power off functions.
- Built-in RS-232 port downloads information to your PC.
- These manometers are for use with noncorrosive gases and air only, not liquids.
Spezifikation
CE-konform | |
Eine Batterie mit 9 V | |
4,57 mm-Anschluss | |
247.65 mm | |
LCD-Anzeige | |
Digitalmanometer |
Ideal für die Messung von niedrigem Differenzdruck in Reinräumen, Test und Waage, HLK, Pneumatiksysteme und Computerperipheriegeräten | |
0.2 in. Barb | |
9.75 in. | |
±0,3% des Maximalwerts | |
100 psi |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
General Tools SPER Wissenschaftliches digitales Manometer > Bereich: 0 bis 100 psi
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur