Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Flaschen-/Röhrchenrollenmischer
Verwenden Sie dieses Zubehör, um das Leistungsverhalten Ihres Thermo Scientific™ Flaschen-/Röhrchenrollenmischers zu optimieren.
7.14 CHF - 147.74 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flaschen-/Röhrchenrollenmischer |
---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15238914
|
Thermo Scientific™
88881010 |
Rolle |
53.47 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15258914
|
Thermo Scientific™
88881012 |
O-Ring für 15 ml-Röhrchen |
7.14 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15248914
|
Thermo Scientific™
88881011 |
O-Ring für 50 ml-Röhrchen |
7.14 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
15268914
|
Thermo Scientific™
88881014 |
Fernsteuerung |
147.74 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
15278914
|
Thermo Scientific™
88881013 |
Stange zum Stapeln |
119.60 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Zubehör für Flaschen-/Röhrchenrollenmischer, um Flexibilität und Leistungsfähigkeit zu optimieren.
Spécification
Flaschen-/Röhrchenrollenmischer |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.