Learn More
Axygen™ Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 15 cm
Zur Verwendung mit der horizontalen Gelbox, 15 cm
Marke: Axygen™ HGB15-20-15
Beschreibung
Spezifikation
Axygen horizontale Gelbox, 15 cm | |
20 | |
1/Packung |
Kamm | |
1/Karton | |
1.5 mm |