Learn More
Abeba™ Die Original-7050-Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig.Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 7050/39
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattleder
- Weiß
- Rutschfeste Außensohle
- Desinfizierte,
- Oberschicht aus Leder
- Einstellbarer Spannbereich
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
Tierische Fette, Öl und Brennstoff |
Weiß | |
39 | |
7050 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Die Original-7050-Schuhe > Größe: 39
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur