Learn More
3M™ Wartungsfreie Halbmaske
Die 3M™ wartungsfreie Halbmaske 4279+ ist eine einfache und gebrauchsfertige Atemschutzmaske mit einer integrierten Kassette und Filtern.
Marke: 3M™ 7100113103
30.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Effektiver und komfortabler Schutz vor organischen Dämpfen, anorganischen Dämpfen, sauren Gasen, Ammoniak und gefährlichen Partikeln
- Eine neue, verbesserte Ventilbaugruppe hilft, den Atemwiderstand beim Ausatmen zu verringern und so den Atemkomfort zu verbessern
- Leichtes, ausgewogenes und flaches Design
- Gebrauchsfertig und wartungsfrei dank integrierter Kartusche und Filter
- Weiche, eng anliegende Gesichtsabdichtung aus strukturiertem, antiallergenem Material
- Mit einer wiederverschließbaren Tasche für die hygienische Lagerung und den Transport
Spezifikation
FFABEK1P3 R D | |
EN 405:2001+A1:2009 | |
Blau | |
Reusable | |
Thermoplastisches Elastomer | |
Universal | |
TPE | |
FFABEK1P3 R D-Filter | |
4279+ |
EN 405:2001, A1:2009 | |
Permanent | |
Half Mask | |
Bonded Carbon | |
Halbmaske | |
Yes | |
Polyphenylene Ether | |
Polyisopren |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Wartungsfreie Halbmaske > Größe: Universal
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur