Learn More
Fisherbrand™ Korkring
Beschreibung
Ring zur Unterstützung von Kolben
Lieferbar in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Korkring | |
Je 1 | |
75 mm |
Kolbenhalter | |
38 mm | |
45 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Korkring > Innendurchmesser: 45mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur