Learn More
BRAND™ Pyrex™ Graduierte Zylinder aus Glas, Klasse A, USP, zertifiziert
Klasse A, USP, zertifizierte Messzylinder mit Graduierung
Marke: BRAND™ 32854
132.09 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus chemisch beständigem Borosilikatglas 3.3 mit niedrigem Ausdehnungskoeffizienten
- Erhältlich in allen ISO-Größen von 5 bis 2.000 ml
- Der blaue Emailleaufdruck bietet einen optimalen Kompromiss aus Beständigkeit und Lesbarkeit.
- Lieferung mit Chargennummer und USP-Chargenzertifikat in Originalverpackung
Spezifikation
Hexagonal | |
Blau | |
DIN EN ISO 4788, USP | |
365 mm | |
Messzylinder | |
500 ml | |
5 ml |
Volumenaufnahme | |
Rund | |
A | |
±2 ml | |
Borosilikatglas | |
Ausguss, Sechskantfuß | |
5 ml |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen