Learn More
Atago™ Abbe-Refraktometer NAR-1T Liquid Nur zur Messung von flüssigen Proben geeignet
Für die Messung flüssiger Proben. ATAGO™ Abbe-Refraktometer NAR-1T Liquid verfügen über eine Brechungsindex- und eine BRIX-Skala.
Marke:  Atago™ 1211
Artikelnummer. 10719200
  • 3395.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Enthält eine Lichtquelle mit D-Linie (589 nm)
  • Die Kalibrierung kann mit destilliertem Wasser durchgeführt werden
Spezifikation
Spezifikation
Refraktometer
±0.0002nD
Für die Messung flüssiger Proben
130 x 180 x 230 mm
130 mm
5°bis 50 °C
240 V
1,3 bis 1,7
Digital
Je 1
230 mm
180 mm
240 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Atago™ Abbe-Refraktometer NAR-1T Liquid Nur zur Messung von flüssigen Proben geeignet > Abmessungen (L x B x H): 130 x 180 x 230 mm