Learn More
Hirschmann™ OPUS-Dispenser, 50ml, mit Eurostecker .
Garantiert ausgezeichnete Genauigkeit beim seriellen Dispensieren. Der Spender Hirschmann Instruments™ opus™ ist für die motorgetriebene Dispensierung direkt aus der Reagenzienflasche bestimmt.
Marke:  Hirschmann™ 9581050
Artikelnummer. 10033413
  • 2865.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In drei verschiedenen Volumina erhältlich.
  • Dispenser-Modul mit Touchscreen inkl. UV-Schutz braun
  • Vollständig elektronische Steuerung
  • Mit Reagenzienumwälzsystem
  • Serielle und USB-Schnittstellen
Spezifikation
Spezifikation
0,6%
50 ml
230 V
Opus Spender
Zum motorbetriebenen Spenden direkt aus der Reagenzflasche
50 Hz
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Hirschmann™ OPUS-Dispenser, 50ml, mit Eurostecker . > Kapazität: 50 ml