Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Glasläschchen mit Bördelrand
Kann mit 8-mm-Aluminiumkappen, 9-mm-PE-Kappen oder mit 8-mm-Schnappverschlüssen geschlossen werden.
Marke: Fisherbrand™ 08 09 0405
253.59 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- In verschiedenen Volumen erhältlich
- Flacher, runder oder konischer Boden
- Klarglas oder Braunglas
- Für fast alle Autosampler
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
CleanPack | |
0,8 ml | |
40 mm | |
ND8 |
7 mm | |
0.9 ml | |
Klemme | |
<11 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 mm Glasläschchen mit Bördelrand > Klarer, flacher Boden, 0.7 ml, 40 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur