Learn More
asecos™ Dosierkanne Edelstahl
Sicheres Verteilen und Dosieren von entzündbaren Flüssigkeiten
Marke: asecos™ 14758
Beschreibung
- mit Feindosierhahn aus Edelstahl, inkl. Entlüftung, PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
Spezifikation
2.6 gal. | |
Gray | |
9.45 in. | |
9.45 in. | |
6.61 lb. |
10 L | |
Edelstahl | |
240.00 mm | |
240.00 mm | |
3 kg |