Learn More
Thermo Scientific™ DTNB (Ellman-Reagenz) (5,5-dithio-bis-(2-Nitrobenzoesäure)
Messen Sie Peptidcystein oder andere freie, reduzierte Sulfhydryle (-SH-Gruppen) in Lösung mit dieser thiolreaktiven, farbigen Verbindung (Amax 412 nm).
Marke:  Thermo Scientific™ 22582
172.90 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10086113
  • 187.00 CHF / 5 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce DTNB (Ellman-Reagenz) reagiert mit Sulfhydrylgruppen und bildet ein farbiges Produkt, das eine zuverlässige Methode zur Messung von freien reduzierten Cysteinen und anderen freien Sulfhydrylen in Lösung bietet.
Eine Lösung dieser Verbindung erzeugt ein messbar gelb gefärbtes Produkt, wenn es mit Sulfhydrylen reagiert. Das Ellman-Reagenz ist aufgrund seiner Spezifität für –SH-Gruppen bei neutralem pH-Wert, seines hohen molaren Extinktionskoeffizienten und seiner kurzen Reaktionszeit sehr nützlich als Sulfhydryl-Assay-Reagenz. Sulfhydrylgruppen können in einer Probe geschätzt werden, indem sie mit einer Standardkurve verglichen werden, die aus bekannten Konzentrationen einer Sulfhydryl-haltigen Verbindung wie Cystein besteht. Alternativ können Sulfhydrylgruppen anhand des Extinktionskoeffizienten von TNB quantifiziert werden.
Leistungsmerkmale:
  • Sulfhydryl-Nachweis – reagiert quantitativ mit freien (reduzierten) Sulfhydrylgruppen
  • Kolorimetrisch – bildet farbige Produkte zur spektralphotometrischen Messung in Röhrchen oder Mikrotiterplatten
  • Bewährte Assay-Methode – die gut charakterisierte Chemie ermöglicht die Quantifizierung von Peptid- oder Proteinsulfhydrylgruppen mittels Extinktionskoeffizienten-Berechnung oder durch den Vergleich mit einem Cystein-Standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DTNB
5 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA404317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number22582
ChargennummerZJ389319 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number22582
ChargennummerZK404316 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number22582
ChargennummerZI389318 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog Number22582
ChargennummerZH389317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2024 Catalog Number22582
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DTNB (Ellman-Reagenz) (5,5-dithio-bis-(2-Nitrobenzoesäure) > Ellman's Reagenz; 5 g