Learn More
Gibco™ AAV-MAX pAAV-CMV-emGFP Vector
The Gibco™ AAV-MAX Control Plasmids can be used to produce adeno-associated virus serotype 2 (AAV2) expressing GFP.
Marke:  Gibco™ A47680
Artikelnummer. 17895187
  • 682.00 CHF / 0.75 Milliliter
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Gibco AAV-MAX-Kontroll-Plasmide können zur Produktion adeno-assoziierter Virusserotypen 2 (AAV2) verwendet werden, die GFP exprimieren. Zu den drei Plasmiden gehören: PAAV-CMV-emGFP, ein pAAV-Rep2Cap2 und pHelper. Diese drei Plasmide müssen mit einer HEK293-Zelllinie verwendet werden, die das Adenovirus E1-Gen stabil exprimiert. Das pAAV-CMV-emGFP ist ein Transferplasmid, die pAAV-Rep2Cap2 ist ein Rep/Cap-Plasmid, und der pHelper ist ein Helferplasmid.
  • Eigenständige Plasmide bieten Flexibilität zur Optimierung von Plasmid-Verhältnissen
  • bei der Verwendung zusammen, dienen als Positivkontrolle für die AAV2-GFP-Produktion, mit dem AAV-MAX Helperfreien AAV-Produktionssystem (Kat. Nr. A51217)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 1 x 0.75 mL tube, 1 mg/mL
Store at -20°C.
1 mg/mL
Plasmid
AAV-MAX
Research Use Only (RUO)
Transfection
Säugetiere
Unsteril
1 Tube
Ice
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2744026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA47680
Chargennummer2818216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA47680
Chargennummer2858461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA47680
Name des Produkts
Gibco™ AAV-MAX pAAV-CMV-emGFP Vector > 0.75 mL