Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde
Praktisch kein Durchdrücken des Septums und verbesserte Versiegelung mit Fläschchen, die mit dem innovativen Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet sind.
15.16 CHF - 335.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Öffnung | 9 mm |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Verschlussgröße | 9 mm |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Basisausführung | Marking Spot | Einsatztyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Basisausführung | Marking Spot | Einsatztyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10083623
|
Thermo Scientific™
60180-507 |
0,3 ml | Fläschchen mit Einsatz | Ja | 300 μl eingeschmolzener Einsatz | N/A | ||||||
11593850
|
Thermo Scientific™
60180-723 |
2,0 ml | Flachboden | Nein | None | N/A | ||||||
14839810
|
Thermo Scientific™
C5000-1 |
2,0 ml | Flachboden | Nein | None | N/A | ||||||
14849810
|
Thermo Scientific™
C5000-1W |
2,0 ml | Flachboden | Ja | None | N/A | ||||||
10529375
|
Thermo Scientific™
C4000-1B |
2,0 ml | Flachboden | Blau | None | N/A | ||||||
10251765
|
Thermo Scientific™
C4000-1G |
2,0 ml | Flachboden | Grün | None | N/A | ||||||
10118894
|
Thermo Scientific™
C4000-1R |
2,0 ml | Flachboden | Rot | None | N/A | ||||||
11548240
|
Thermo Scientific™
C4000-1W |
2,0 ml | Flachboden | Ja | None | N/A | ||||||
10428204
|
Thermo Scientific™
C4000-1Y |
2,0 ml | Flachboden | Gelb | None | N/A | ||||||
11568240
|
Thermo Scientific™
C4000-9 |
1,7 ml | Abgeschrägte Basis | Nein | 30 μl Behälter | N/A | ||||||
12443568
|
Thermo Scientific™
C4000-LV1 |
475 μl | Fläschchen mit Einsatz | Nein | 350 μl eingeschmolzener Einsatz | N/A | ||||||
10578965
|
Thermo Scientific™
C4000-LV1W |
475 μl | Fläschchen mit Einsatz | Ja | 350 μl eingeschmolzener Einsatz |
142.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11975703
|
Thermo Scientific™
C4000-1 |
2,0 ml | Flachboden | Nein | None |
17.33 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11317381
|
Thermo Scientific™
C4000-9TR |
1,5 ml | Deepwell-Basis | Nein | 10 μl Behälter | N/A | ||||||
12680356
|
Thermo Scientific™
C4000-LV3W |
375 μl | Fläschchen mit Einsatz | Ja | 200 μl eingeschmolzener Einsatz | N/A | ||||||
12433578
|
Thermo Scientific™
C4000-S1 |
2,0 ml | Flachboden | Nein | None | N/A | ||||||
12443578
|
Thermo Scientific™
C4000-S1W |
2,0 ml | Flachboden | Ja | None | N/A | ||||||
12473578
|
Thermo Scientific™
C4000-S9 |
1,7 ml | Abgeschrägte Basis | Nein | 30 μl Behälter | N/A | ||||||
12656907
|
Thermo Scientific™
C4000-V1 |
1,4 ml | Abgeschrägte Basis | Nein | 150 μl Behälter | N/A | ||||||
11573680
|
Thermo Scientific™
03-FISV |
0,3 ml | Fläschchen mit Einsatz | Ja | 300 μl eingeschmolzener Einsatz | N/A | ||||||
11593780
|
Thermo Scientific™
1.5-HRSV |
1,5 ml | Abgeschrägte Basis | Nein | 30 μl Behälter | N/A | ||||||
11533680
|
Thermo Scientific™
4-SVQ |
4,0 ml | Flachboden | Nein | None |
170.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12085540
|
Thermo Scientific™
1.2-UHRSV |
1,2 ml | Spitzboden | Nein | 10 μl Behälter | N/A | ||||||
11563690
|
Thermo Scientific™
2-SVW |
2,0 ml | Flachboden | Ja | None | N/A | ||||||
Beschreibung
Praktisch kein Durchdrücken des Septums und verbesserte Versiegelung. Thermo Scientific™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde 12 x 32 mm sind mit dem Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet. Diese Innovation verhindert nicht nur das Durchdrücken des Septums, sondern vermeidet durch einen Anschlagpunkt für die Kappe ein zu starkes bzw. zu schwaches Festziehen und sorgt so stets für eine optimale, gleichbleibende Versiegelung. Die Fläschchen werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Normen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- 9-mm-Fläschchen mit weiter Öffnung
- Mit nur einer Umdrehung mühelos zu verschließen und zu öffnen
Spezifikation
9 mm | |
Durchsichtig | |
Schraubverschluss | |
9 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.