Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde
Praktisch kein Durchdrücken des Septums und verbesserte Versiegelung mit Fläschchen, die mit dem innovativen Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet sind.
Marke:  Thermo Scientific™ C4000-LV3W
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12680356
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Target DP 9-mm-MacroVial, 200 μl, feste Einlage
12 mm
12 mm
375 μl
<1 μl
375 μl
32 mm
9 mm Target DP Fläschchen
Ja
9 mm
Transparent
Glas
200 μl eingeschmolzener Einsatz
Fläschchen mit Einsatz
Schraubverschluss
100/Pk.
9 mm
240 μl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.